Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R
Die Hochgeschwindigkeits-Eppendorf-Zentrifuge 5804/5804 R ist eine Zentrifuge mit mittlerer Kapazität, die sich ideal für molekulare Anwendungen in Röhrchen mit bis zu 250 ml eignet. Sie bietet zudem höchste Vielseitigkeit mit der Möglichkeit, Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie Deepwell-Platten aufzunehmen.
4388.48 € - 10828.14 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
---|---|
Reglertyp | Keypad |
Max. RZB | 20,913 x G |
Display | großes, helles LCD-Display |
Sicherheitsmerkmale | Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung |
Produktcode | Marke | Enthält | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10022724
![]() |
Eppendorf™
5804000323 |
mit Rotor A-4-44 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße | 230V/50–60Hz (EU) | Centrifuge 5804 (EU-IVD), Folientastatur |
6160.54 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12806213
![]() |
Eppendorf™
5804000528 |
Mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804 R (EU-IVD), Tastatur |
7401.49 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10344701
![]() |
Eppendorf™
5804000013 |
Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804 R (EU-IVD), Tastatur |
5032.85 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15885093
![]() |
Eppendorf™
5804000320 |
Mit Rotor A-4-44 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804, Tastatur |
6164.56 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15805103
![]() |
Eppendorf™
5804000520 |
Mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804, Tastatur |
7404.50 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15865093
![]() |
Eppendorf™
5804000010 |
Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804, Tastatur |
4388.48 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10246074
![]() |
Eppendorf™
5805000327 |
Mit Rotor A-4-44 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804 R (EU-IVD), Tastatur |
9383.38 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12816213
![]() |
Eppendorf™
5805000629 |
Mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804 R (EU-IVD), Tastatur |
10828.14 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10334751
![]() |
Eppendorf™
5805000017 |
Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804 R (EU-IVD), Tastatur |
8599.26 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15845103
![]() |
Eppendorf™
5805000320 |
Mit Rotor A-4-44 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804 R, Tastatur |
8937.61 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15865103
![]() |
Eppendorf™
5805000620 |
Mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804 R, Tastatur |
10316.10 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15825103
![]() |
Eppendorf™
5805000010 |
Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) | Zentrifuge 5804 R, Tastatur |
8479.38 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Spezifikation
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
20,913 x G | |
Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung | |
Tischzentrifugen |
Keypad | |
großes, helles LCD-Display | |
1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R