Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R
Die Hochgeschwindigkeits-Eppendorf-Zentrifuge 5804/5804 R ist eine Zentrifuge mit mittlerer Kapazität, die sich ideal für molekulare Anwendungen in Röhrchen mit bis zu 250 ml eignet. Sie bietet zudem höchste Vielseitigkeit mit der Möglichkeit, Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie Deepwell-Platten aufzunehmen.
Marke: Eppendorf™ 5804000528
7372.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
20.913 × g | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
200 bis 14.000 U/min | |
<62 dB(A) | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung | |
2 bis 40 °C | |
Tischzentrifugen | |
18,4 in. | |
13,3 in. | |
550 mm | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
900 W |
4 x 15 ml | |
No | |
Mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml | |
Zentrifuge 5804 R (EU-IVD), Tastatur | |
1 – 99 min | |
En 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, En 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, En ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
1 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion, Kurzdrehfunktion | |
Ja | |
46,6 cm | |
33,7 cm | |
55 kg | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R > Modell: Zentrifuge 5804 (EU-IVD), Tastatur; Lieferumfang: mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml, gekühlt: Nein; elektrische Anforderungen: 230 V/50-60 Hz (EU);
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur