Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R
Die Hochgeschwindigkeits-Eppendorf-Zentrifuge 5804/5804 R ist eine Zentrifuge mit mittlerer Kapazität, die sich ideal für molekulare Anwendungen in Röhrchen mit bis zu 250 ml eignet. Sie bietet zudem höchste Vielseitigkeit mit der Möglichkeit, Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie Deepwell-Platten aufzunehmen.
Marke: Eppendorf™ 5804000323
6136.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 250 mLPlattenrotor zum Zentrifugieren von MTP, PCR-, Zellkultur- oder Deepwell Plates-Platten aller ArtFestwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 85 mLHohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 20,913 × g (14.000 rpm)Zentrifugendeckel mit komfortablem DeckelverschlussNiedrige Beladehöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der ProbenSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungKompakte Gerätegröße spart wertvolle ArbeitsflächeAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
20,913 x G | |
großes, helles LCD-Display | |
200 bis 14,000 U/min | |
<62 dB(A) | |
Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung | |
2 bis 40 °C | |
Tischzentrifugen | |
18.4 in. | |
13.3 in. | |
550 mm | |
230V/50–60Hz (EU) | |
900 W |
4 x 250 ml | |
nein | |
mit Rotor A-4-44 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße | |
Centrifuge 5804 (EU-IVD), Folientastatur | |
1 bis 99 min | |
EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin | |
ja | |
46.6 cm | |
33.7 cm | |
55 kg | |
230 V |
Eppendorf 5804 5804R 5810 5810R
DateigrößeVersion: 5.1 MB
Eppendorf 5804 5804R 5810 5810R
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R > Fassungsvermögen: 4 x 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur