Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15865093 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-44 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor S-4-72 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-44 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), Folientastatur
Zentrifuge 5804, Tastatur
Zentrifuge 5804 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5804 R, Tastatur
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15865093
Marke: Eppendorf™ 5804000010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Hochgeschwindigkeits-Eppendorf-Zentrifuge 5804/5804 R ist eine Zentrifuge mit mittlerer Kapazität, die sich ideal für molekulare Anwendungen in Röhrchen mit bis zu 250 ml eignet. Sie bietet zudem höchste Vielseitigkeit mit der Möglichkeit, Ausschwing- und Festwinkelrotoren sowie Deepwell-Platten aufzunehmen.
  • Die Ausschwingrotoren und Adapter fassen Röhrchen und Flaschen mit Volumen von 0,2 bis 250 ml
  • Plattenrotor zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR-, Zellkultur- und Deepwell-Platten
  • Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 85 ml
  • Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 20.913 x g (14.000 U/min)
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Niedrige Zugriffshöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der Proben
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Reglertyp Keypad
    Max. RZB 20.913 × g
    Max. Geschwindigkeit 14,000 U/min
    Gekühlt No
    Display Großes, hell beleuchtetes LCD
    Enthält Ohne Rotor
    Modell Zentrifuge 5804, Tastatur
    Geräuschpegel <62 dB(A)
    Rotor inklusive Nein
    Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung
    Standards EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC Teil 15 Klasse A, EN 378-1, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
    Zeitschaltuhr 1 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion, Kurzdrehfunktion
    Typ Tischzentrifugen
    Luftgekühlt Ja
    Abmessungen (L x B x H) außen 47 x 55 x 34 cm
    Außenbreite (angloamerikanisch) 18,4 in.
    Außenbreite (metrisch) 46,6 cm
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 13,3 in.
    Außenhöhe (metrisch) 33,7 cm
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Spannung 230 V
    Wirkleistung 900 W
    Frequenz 50/60 Hz