Learn More
Fisherbrand™ Lagerboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für EPA-Fläschchen
Temperaturbeständig von -80 ° bis +100 °.
Marke:  Fisherbrand™ 28 21 2429
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12652465
  • 49.80 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lagerbox
  • Inklusive Abdeckung
  • Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lila
Für 30 ml- und 40 ml-EPA-Fläschchen
10 Aushöhlungen
130 x 130 x 105 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Lagerboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, für EPA-Fläschchen > Für 30 ml-EPA40-Fläschchen, ,10 ml, Fläschchen, violett, Abmessungen 130x130x105 mm