Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™ Pipettierer
Das ergonomische Design verbessert Komfort, Nützlichkeit und Präzision beim Dispensieren
Marke:  Bel-Art™ F37902-0002
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10469254
  • 43.77 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ermöglicht präzises, problemloses Pipettieren mit einfacher Einhandbedienung
  • Verringert das Verletzungsrisiko durch wiederholte und unangenehme Pipettierbewegungen
  • Das Daumenrad lässt sich für präzises Absaugen oder Dispensieren einfach bis zu einem Tropfen auf einmal drehen
  • Das Daumenrad kann verwendet werden, um die Pipette “auszublasen”
  • Durch Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Beständig gegen Säuren, Akalien und die meisten Lösungsmittel
  • Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
Spezifikation
Spezifikation
No
Blau
Serologic Pipette
Polypropylene
1
Pipette
Pipetten bis zu 2 ml
Säuren, Alkalien und Lösungen
171 mm
Nicht autoklavierbar
Reusable
Ergonomic
Pipette Pump III
Non-sterile
2 mL
2 ml
6,75 in.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™ Pipettierer > Volumen: 2 ml