Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™ Pipettierer
Das ergonomische Design verbessert Komfort, Nützlichkeit und Präzision beim Dispensieren
Marke:  Bel-Art™ F37902-0010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30193479
  • 45.34 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Provides accurate, trouble-free pipetting with simple, one-handed operation
  • Reduces risk of injury from repetitive and awkward pipetting motions
  • Thumb wheel rotates easily for precision aspirating or dispensing, down to one drop at a time
  • Thumb wheel can be used to blow out pipette
  • Color-coded for easy identification
  • Resists acids, alkalis, and most solvents
  • Easily disassembled for cleaning
Spezifikation
Spezifikation
No
Green
Serologic Pipette
Polypropylene
1
Pipette
Pipets up to 10mL
Acids, Alkalis and Solvent
171 mm
Not Autoclavable
Reusable
Ergonomic
Pipette Pump III
Non-sterile
10 mL
10mL
6.75 in.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Pipette Pump III™ Pipettierer > Volume: 10 mL