Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde ohne Verschluss
Die zylindrische Form gewährleistet eine gute Balance. Dank Flachboden auch freistehend nutzbar.
Marke:  DWK Life Sciences 60810-1965
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10367642
  • 468.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde
  • KG-33 Borosilikatglas
  • Ohne Graduierung, Verschluss nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Schraubverschluss
ASTM Typ I, Klasse A
19 mm
12 ml
3.2 dr.
65 mm
15-425
Name des Produkts
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde ohne Verschluss > Klarglas; GPI 15-425; 12 ml