Learn More
Corning™ Flexible Verpackungssysteme: EVA-Sammelbeutel
Entspricht den Anforderungen gemäß FDA 510K für medizinische Geräte
Marke: Corning™ 91-200-10
Beschreibung
Unübertroffene Qualität für die biopharmazeutische Industrie. Die Beutel sind eine sinnvolle, praktische und kostengünstige Alternative zu festwandigen Behältern.
- Hängende Ausführung für mehr Funktionalität
- MPC-Stecker sowie männlicher und weiblicher Luer-Anschluss sind mit dem Beutel durch einen chemisch beständigen, heißsiegelfähigen Schlauch verbunden
- EVA ist ein Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat und für seine außergewöhnliche Flexibilität und Haltbarkeit bekannt
Biopharmazeutisches Produkt
Bestellinformation
Die gesamte Bandbreite an Beutelarten umfasst: Behälter für Probengewinnung (Ausführungen mit Anschluss unten und an der Vorderseite); Tankeinsätze (2D und 3D); Kryokonservierungsbeutel; Zellexpansionsbeutel; Beutel für HYPERStack™ Gefäße; und Rocker Zellkulturbeutel. Beutel für die Probengewinnung, Behälter für Probengewinnung und Medienbeutel werden jeweils einzeln verkauft.
Spezifikation
10 l | |
Sterile, Irradiated | |
1/Packung |
EVA | |
Je 1 | |
MPC-Stecker; Luer-Stecker und -Buchse über Schläuche verbunden |