Learn More
Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien
Produkte werden mit Hilfe von Wachstumsförderungsanalysen einer Vielzahl von Tests unterzogen, um Funktionalität und Toxizität zu bestimmen. Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien fördern das Zellkulturwachstum und der Ersatz von Pyroxidin-HCl durch Pyroxidal gewährleistet eine verbesserte Stabilität im Vergleich zur ursprünglichen Formulierung.
Marca: Corning™ 10-017-CM
117.95 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descrizione
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
- Die Originalformulierung diente zum Züchten embryonaler Mauszellen.
- Sie wurde modifiziert, damit die Verwendung mit einer Vielzahl normaler und transformierter Zellen z. B. Primärkulturen von Maus- und Hühnerzellen möglich wird.
- Zusammensetzungen können sich in der Menge oder bei Nichtvorhandensein von Komponenten wie Glucose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin unterscheiden
- Zur Bestimmung von pH-Wert und Osmolalität getestet
- Niedrige Endotoxinwerte, keine Kontamination
- Mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet
- Osmolalität: 335±mOsm/kg H2O
- Mycoplasma: Negativ getestet
- Sterilität: Vorhanden
Specifica
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Glutamin, Glukose | |
< 0,25 EU/ml | |
Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften |
1 X | |
DMEM-Medium | |
Ohne Natriumpyruvat | |
Anorganische Salze: 200 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,1 mg/l Fe(NO3)3,9H2O, 400 mg/l KCl, 97,7 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 6400 mg/l NaCl, 125 mg/l NaH2PO4.H2O, 3700 mg/l NaHCO3; Aminosäuren: 84 mg/l L-Arginin. HCl, 62,57 mg/l l-Cystin.2HCl, 584 mg/l-Glutamin, 30 mg/l Glycin, 42 mg/l L-Histidin.HCl.H2O, 104,8 mg/l l L-Isoleucin, 104,8 mg/l L-Leucin, 146,2 mg/l L-Lysin. HCl, 30 mg/l L-Methionin, 66 mg/l L-Phenylalanin, 42 mg/l L-Serin, 95,2 mg/l L-Threonin, 16 mg/l L-Tryptophan, 103,79 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 20 mg/l L-Valin; Vitamine: 4 mg/l D-Calciumpantothenat, 4 mg/l Cholinchlorid, 4 mg/l Folsäure, 7,2 mg/l i-Inositol, 4 mg/l Nicotinamid, 4 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l Riboflavin, 4 mg/l Thiamin. HCl; Sonstige: 4500 mg/l D-Glucose, 15 mg/l Phenol-red. Na. | |
6 x 1 l |
Suggerimenti di prodotto
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33823005 | Qualitätsbescheinigung | 29/11/2024 | 10-017-CM |
08224004 | Qualitätsbescheinigung | 17/10/2024 | 10-017-CM |
08224004 | Analysenzertifikat | 16/05/2024 | 10-017-CM |
33823005 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | 10-017-CM |
22623006 | Analysenzertifikat | 26/01/2024 | 10-017-CM |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.