Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxide 25 semi-quantitative Teststreifen
Optimal zum Nachweis niedriger Konzentrationen von Peroxid in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 25 semi-quantitative Teststreifen liefern das Ergebnis innerhalb von 15 Sekunden durch einfaches Eintauchen und Ablesen.
Marke: Macherey-Nagel™ 91319
Beschreibung
Optimal zum Nachweis niedriger Konzentrationen von Peroxid in Lösungen.Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxid 25 semi-quantitative Teststreifen liefern das Ergebnis innerhalb von 15 Sekunden durch einfaches Eintauchen und Ablesen.
- Schnell: die meisten Tests können in 10 bis 120 s durchgeführt werden
- Praktisch: gebrauchsfertige Kits, vorkalibriert, enthalten alle erforderlichen Geräte und Reagenzien
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2. 5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Weiß bis Blau | |
Peroxidbestimmung 25 | |
100/Packung | |
15 s |
Streifen | |
0, 0.5, 2, 5, 10, 25 mg/l H2O2 | |
30 °C | |
Semi-qualitative Teststreifen |