Learn More
Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8007943
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
6 x 1 l
1 x 10 l
1 x 20 l
Mit Additiven:
Glukose
Glukose, Glutamin
Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, Natriumpyruvat, HEPES
Glutamin, Glukose
Ohne Additive:
Kein Glutamin
Kein Glutamin, Kein Phenolrot
Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Ohne
Ohne Natriumpyruvat
Produkttyp:
DMEM-Medium
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15303601
Marke: Corning™ 10014CM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Produkte werden mit Hilfe von Wachstumsförderungsanalysen einer Vielzahl von Tests unterzogen, um Funktionalität und Toxizität zu bestimmen. Corning™ DMEM klassische flüssige Zellkulturmedien fördern das Zellkulturwachstum und der Ersatz von Pyroxidin-HCl durch Pyroxidal gewährleistet eine verbesserte Stabilität im Vergleich zur ursprünglichen Formulierung.
  • Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
  • Die Originalformulierung diente zum Züchten embryonaler Mauszellen.
  • Sie wurde modifiziert, damit die Verwendung mit einer Vielzahl normaler und transformierter Zellen z. B. Primärkulturen von Maus- und Hühnerzellen möglich wird.
  • Zusammensetzungen können sich in der Menge oder bei Nichtvorhandensein von Komponenten wie Glucose, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin unterscheiden
  • Zur Bestimmung von pH-Wert und Osmolalität getestet
  • Niedrige Endotoxinwerte, keine Kontamination
  • Mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet
  • Osmolalität: 335±mOsm/kg H2O
  • Mycoplasma: Negativ getestet
  • Sterilität: Vorhanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM-Medium
Mit Additiven Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat
Ohne Additive Ohne
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Menge 6 x 1 l
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Zusammensetzung Anorganische Salze: 200 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,1 mg/l Fe(NO3)3,9H2O, 400 mg/l KCl, 97,7 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 6400 mg/l NaCl, 125 mg/l NaH2PO4.H2O, 3700 mg/l NaHCO3; Aminosäuren: 84 mg/l L-Arginin. HCl, 62,57 mg/l l-Cystin.2HCl, 584 mg/l-Glutamin, 30 mg/l Glycin, 42 mg/l L-Histidin.HCl.H2O, 104,8 mg/l l L-Isoleucin, 104,8 mg/l L-Leucin, 146,2 mg/l L-Lysin. HCl, 30 mg/l L-Methionin, 66 mg/l L-Phenylalanin, 42 mg/l L-Serin, 95,2 mg/l L-Threonin, 16 mg/l L-Tryptophan, 103,79 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 20 mg/l L-Valin; Vitamine: 4 mg/l D-Calciumpantothenat, 4 mg/l Cholinchlorid, 4 mg/l Folsäure, 7,2 mg/l i-Inositol, 4 mg/l Nicotinamid, 4 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,4 mg/l Riboflavin, 4 mg/l Thiamin. HCl; Sonstige: 1000 mg/l D-Glucose, 15 mg/l Phenol-red. Na, 110 mg/l Natriumpyruvat.
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C