Learn More
Corning™ RPMI1640 Medium (Mod.) 1x mit L-Glutamin
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
6 × 1 l
6 × 500 ml
Mit Additiven:
Glutamin
Ohne Additive:
Ohne
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Medien für In-vitro-Zellkulturen von Säugetieren werden in Kunststoffflaschen aus Polyethylen-Teraphthalat (PET) geliefert.
- Mit Ultraschallverfahren verschweißte Verschlusskappeneinsätze eliminieren toxische Harze oder Klebstoffe, die in Medien eindringen könnten.
- Versand bei Umgebungstemperatur
Specifications
Specifications
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | RPMI 1640 |
| Mit Additiven | Glutamin |
| Ohne Additive | Ohne |
| Menge | 6 × 500 ml |
| pH | 7,2 bis 7,4 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |