Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton
Kombinieren Sie diese Gittereinsätze mit Cryo Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
1.65 € - 29.55 €
Spezifikation
Material | Pappe |
---|---|
Produkttyp | Gitter-Einsätze |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Proben |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Array | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Array | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15941641
|
Ratiolab™
5120174 |
30 mm | 10 x 10 | 133 mm |
18.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10334615
|
Ratiolab™
5120165 |
25 mm | 9 x 9 | 133 mm |
21.85 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11832731
|
Ratiolab™
5120167 |
40 mm | 9 x 9 | 133 mm |
20.15 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10552323
|
Ratiolab™
5120166 |
30 mm | 9 x 9 | 133 mm |
22.85 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15931641
|
Ratiolab™
5120173 |
25 mm | 10 x 10 | 136 mm |
18.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10304483
|
Ratiolab™
5120152 |
25 mm | 8 x 8 | 136 mm |
19.60 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11807872
|
Ratiolab™
5120137 |
65 mm | 6 x 6 | 133 mm |
24.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10552425
|
Ratiolab™
5120131 |
25 mm | 6 x 6 | 136 mm |
27.90 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10038972
|
Ratiolab™
5120130 |
30mm | 6 x 6 | 136mm |
20.15 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10707473
|
Ratiolab™
5120121 |
25 mm | 5 x 5 | 136 mm |
27.45 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10121193
|
Ratiolab™
5120122 |
40 mm | 5 x 5 | 136 mm |
20.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10493596
|
Ratiolab™
5120204 |
25 mm | 14 x 14 | 133 mm |
29.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10355972
|
Ratiolab™
5120193 |
30 mm | 13 x 13 | 136 mm |
29.55 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10542805
|
Ratiolab™
5120180 |
30 mm | 12 x 12 | 136 mm |
18.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15129804
|
Ratiolab™
5120125 |
30 mm | 5 x 5 | 133 mm |
18.05 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15921641
|
Ratiolab™
5120150 |
30 mm | 8 x 8 | 136 mm |
18.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10219160
|
Ratiolab™
5120170 |
30 mm | 10 x 10 | 136mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10317143
|
Ratiolab™
5120165 |
25 mm | 9 x 9 | 133 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10772891
|
Ratiolab™
5120150 |
30 mm | 8 x 8 | 136 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- Verpackung in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Pappe | |
Gitter-Einsätze | |
Lagerung von Proben |