Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton
Click to view available options
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
30mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
5 x 5
6 x 6
8 x 8
9 x 9
Breite (metrisch):
133 mm
136 mm
136mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung
- Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Material | Pappe |
| Produkttyp | Gitter-Einsätze |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenlagerung |
| Aufnahmevermögen | Probenlagerungsröhrchen |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Array | 9 x 9 |