missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton

Kombinieren Sie diese Gittereinsätze mit Cryo Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.

Marke:  Ratiolab™ 5120165

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10317143

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation

Spezifikation

Pappe
Lagerung von Proben
25 mm
133 mm
Gitter-Einsätze
Probenlagerungsröhrchen
133 mm
9 x 9
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt