Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton
Kombinieren Sie diese Gittereinsätze mit Cryo Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
Marke: Ratiolab™ 5120173
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg
Beschreibung
- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung
- Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
10 | |
Gitter-Einsätze | |
Probenlagerungsröhrchen | |
136 mm | |
10 x 10 |
Pappe | |
Lagerung von Proben | |
25 mm | |
136 mm |