Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton
Kombinieren Sie diese Gittereinsätze mit Cryo Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
Marke: Ratiolab™ 5120121
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung
- Verpackt in praktischen Faltschachteln
Specifications
10 | |
Gitter-Einsätze | |
Probenlagerungsröhrchen | |
136 mm | |
5 x 5 |
Pappe | |
Lagerung von Proben | |
25 mm | |
136 mm |