Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton
Kombinieren Sie diese Gittereinsätze mit Cryo Boxen für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Ratiolab™ Gittereinsätze aus Karton eignen sich ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
Marke:  Ratiolab™ 5120165
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10334615
  • 23.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
Pappe
Lagerung von Proben
25 mm
133 mm
Gitter-Einsätze
Probenlagerungsröhrchen
133 mm
9 x 9