Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (—Vent/Close-Belüftung, mit Filter—) erhältlich, die alle Anforderungen erfüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ 157527
64.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10574751
  • 86.25 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Schutz Ihrer wertvollen Zellkulturproben. Diese Verschlüsse für Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Kolben sind in zwei Ausführungen (Vent/Close (fest) und mit Filter) erhältlich, die alle Anwendungsanforderungen erfüllen.
Vent/Close-Verschlusskappen
  • EasY Flask Vent/Close-Verschlusskappen verfügen über eine  Y- Markierung zur optischen Erkennbarkeit
  • Die Belüftungsposition ist auch bei gestapelten Zellkulturflaschen im Inkubator einfach erkennbar
Filterverschlusskappen
  • Die Filtermembran stellt eine effektive Barriere gegen Mikroorganismen dar
  • Die definierte, hydrophobe Filtermembran ermöglicht eine konstante Belüftung mit gleichbleibendem Gasaustausch ohne chargenweise Schwankungen
  • Die chemikalienbeständige Membran erfüllt die Vorschriften der US-Norm USP Klasse VI und wird ohne tierische Komponenten hergestellt
Zertifikate:
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
Bestellinformationen:
  • 100 pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
HDPE
100
Filterverschlusskappen
Klasse VI
75 cm2
Verschlusskappe aus HDPE
75cm2 EasYFlask
1
Steril
Filter
Nunclon Delta
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer181514 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number157527
Chargennummer182420 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number157527
Chargennummer175709 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number157527
Chargennummer182084 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number157527
Chargennummer179918 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number157527
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks > Filter; für EasyFlasks Nunclon 75 cm2 Kolben
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.