Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Marke:  Corning™ 3282
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10134212
  • 249.98 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auswahl an 33 mm Polyethylen, solide oder belüftet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
3,3 cm
Mit Schlauch, 1/8 Zoll (3,2 mm) Innendurchmesser und Schlauchanschluss 1/8 Zoll (3,2 mm) mit Luer-Buchse und Luer-Lock-Stecker
Ja
Schraube
HDPE
Zum Befüllen, Entlüften und Bearbeiten
Kappe, Befüllung
Steril
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer17024003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/02/2025 Catalog Number3282
Chargennummer17024003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number3282
Chargennummer07224002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum09/10/2024 Catalog Number3282
Chargennummer07224001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/10/2024 Catalog Number3282
Chargennummer07224003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2024 Catalog Number3282
Name des Produkts
Corning™ Universal CellSTACK™ Verschlusskappen > Mit Schlauch, 1/8 Zoll (3,2 mm) Innendurchmesser und Schlauchanschluss 1/8 Zoll (3,2 mm) mit Luer-Buchse und Luer-Lock-Stecker