Learn More
Corning™ PYREX™ GL45 Schraubverschluss aus Polypropylen mit Dichtung, orange
Nicht steril, wiederverwendbare Kappen
Marke:  Corning™ 1395-45LTC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11941831
  • 122.77 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nicht steril, wiederverwendbare Kappen
Wählen Sie orangefarbene Polypropylen-Kappen für Temperaturen bis zu 140 °C (284 °F) und rote PBT-Kappen für Temperaturen bis zu 180 °C (356 °F).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Orange
Graduierte Erlenmeyerkolben und Medienflaschen
20/Packung
Bis zu 284 °C
GL 45
Wiederverwendbar
Verschlusskappe mit Dichtring
Polypropylen
Polypropylen
20/Karton
Kappe
Bis zu 140 °C
Autoklavierbar
Unsteril
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ GL45 Schraubverschluss aus Polypropylen mit Dichtung, orange > Orange