Learn More
Pufferlösung pH7.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10082521
Pufferlösung pH7.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10082521
500 mL, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
Plastikflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10082521
Marke: Fisher Chemical J/2850/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pufferlösung pH 7,00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für Messungen des pH-Wertes
Gebrauchsfertig für die pH-Messung.
Jede Lösung ist durch ihre Farbe leicht zu identifizieren, spart Zeit und reduziert Fehler.
Unsere Pufferlösungen sind eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Produktpalette, die genaue Ergebnisse für die Kalibrierung/Titration gewährleistet.
  • Farbkodierte Standard-Pufferlösungen
  • Hergestellt für Toleranzen von ±0,02 pH-Einheiten
  • Präzise Standardisierung und Kennzeichnung mit chargenspezifischem pH bei 20 °C
  • Alle Puffer sind rückführbar auf NIST und den BS1647-Standard
  • Verpackt in HDPE-Behältern zum Schutz der Produktintegrität und zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung (gilt für die Mengen 1 l, 2,5 l und 5 l)
  • Standardpuffer sind über den Bereich von pH 2 bis pH 10 erhältlich
  • Farbcodierte Pufferlösungen sind im folgenden Bereich von erhältlich: pH 4, pH 7 und pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 217672
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberJ/2850C/05,J/2850/08,J/2850/17,J/2850/15,J/2850/24,J/2850C/90,J/2850/21
Chargennummer2526117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberJ/2850C/05,J/2850/08,J/2850/17,J/2850/15,J/2850/24,J/2850C/90,J/2850/21
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH7.00 (Phosphat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >