Learn More
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10317531
Marke: Thermo Scientific Acros 258595000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Dichte 1.0030g/mL
Menge 500 ml
Summenformel H2KO4P
MDL-Nummer MFCD03097944
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.003
Merck Index 14, 7659
Dampfdruck 14mmHg at 20°C
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 136.09