Learn More
pH-Puffer, Doppelhals
F\xfchren Sie pr\xe4zise pH-Kalibrierungen mit farbcodierten Fisherbrand™ pH-Pufferflaschen mit Doppelhals durch.
Marke:  Fisherbrand BS07/500ML
19.97 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10287063
  • 24.70 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie präzise pH-Kalibrierungen mit farbcodierten Fisherbrand™ pH-Pufferflaschen mit Doppelhals durch.
Farbcodierungen der Pufferl\xf6sungen:
  • Rosa = pH 4.01
  • Gelb = pH 7.00
  • Blau = pH 10.01
Erh\xe4ltlich in 500\xa0ml-Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Kalibrierungen
pH 7,0
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Puffer, Doppelhals > pH 7,0