Learn More
Pufferlösung pH 7, Phosphatpuffer, NIST-rückverfolgbar, gebrauchsfertig, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Buffer solution pH 7 |
| Namenshinweis | Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use |
| CAS | 7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5 |
| Dichte | 1.0000g/mL |
| Menge | 1 l |
| MDL-Nummer | MFCD03097944 |
| Relative Dichte | 1 |
| Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: mischbar. |