Learn More
Pufferlösung pH9.00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10395792
Pufferlösung pH9.00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10395792
2.5 L
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Artikelnummer. 10395792
Marke: Fisher Chemical J/2865/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 9
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 L
MDL-Nummer 217672
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH9.00 (Borat), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für pH-Messungen, Fisher Chemical >