Learn More
Pufferlösung pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat. Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 2,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,02 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Marke:  Reagecon 10205
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11492004
  • 30.69 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zertifiziert gemäß ISO 17025-konformem Testverfahren und NIST-rückverfolgbarem Komplettzertifikat.Reagecon™ Pufferlösung, pH-Wert 2,00 wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,02 getestet.Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer soll auch nach dem Öffnen der Flasche noch stabil sein.
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
  • Traceable-Zertifikat auf SRM für NIST
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
  • Zertifiziert gemäß ISO 17025.
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Farblos
Flüssig
Glycin, Salzsäure, Natriumchlorid
Fully miscible in water
100 °C
2
500 ml
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer224K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number10205
Chargennummer224F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number10205
Chargennummer223K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number10205
Chargennummer223K1 (2) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number10205
Chargennummer223K1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number10205
Name des Produkts
Pufferlösung pH 2,00, Reagecon™ > Menge: 500 ml