Learn More
Cole-Parmer™ Wasserbad aus Edelstahl
Verwenden Sie diese digitalen Wasserbäder für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen. Stuart™ Edelstahl-Wasserbäder sind so konzipiert, dass sie maximale Effizienz bei geringstem Platzbedarf bieten.
Marke:  Cole-Parmer™ 12122-81
1177.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24307" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13121204
  • 1405.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Schüssel aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Schüssel mit leicht zu reinigender, klarer Innenkonstruktion
  • Außengehäuse bleibt kühl
  • Sensor für niedrigen Wasserstand
  • Integrierter Ablass
  • Mit robustem Deckel aus Polycarbonat
Spezifikation
Spezifikation
6.3 gal.
25 °C bis 99,9 °C
Rostfreier Stahl
584 x 335 x 280 mm
12,8 kg
230 V
24 l
Wasserbad
±0,5 °C
500 x 300 x 200 mm
230 V, 50 Hz
50 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Wasserbad aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 24 l