Learn More
Grant Instruments™ Analoges SBB Aqua Plus mit Deckel
Sorgt für einen gleichmäßigen und kontinuierlichen 100 °C-Betrieb. Das Grant Instruments™ SSB Aqua Plus analoge Siedebad kocht nicht über und erzeugt keine Spritzer oder übermäßigen Dampf.
Marke: Grant Instruments™ SBB AQUA 18 PLUS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der einstellbare Energieregler sorgt für ein gleichmäßiges Sieden
- Niveaukonstanter für gleichbleibenden Flüssigkeitsfüllstand
- Fester Thermowächter -unabhängige Sicherheitsfunktion
- Einfache, intuitive Bedienelemente – schnelle und einfache Temperatureinstellung
- Robustes und zuverlässiges Design, das dem täglichen Verschleiß standhält
- Verschiedene Größen für individuelle Anwendungen
- Tropffreier Polycarbonat-Deckel standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
18 l | |
2000 W (230 V), 1350 W (120 V) | |
570 x 385 x 270 mm |
100 °C | |
3 Jahre | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Analoges SBB Aqua Plus mit Deckel > Fassungsvermögen: 18 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur