Learn More
Brady™ CORNER BI DIRECTIONAL BL
Deutlich sichtbarer Kantenschutz aus Polyurethan-Schaum
Marke: Brady™ 225020
Beschreibung
- Kantenschutz
- Deutlich sichtbarer Kantenschutz mit langnachleuchtenden Streif
- Flexibel, Optimaler Stoßdämpfer aus Polyurethan-Schaum
- In 3 Farben erhältlich: Schwarz, Gelb auf Schwarz, langnachleuchtend auf Schwarz
- 3 Modelle und 1 Eckverbindung verfügbar
Spezifikation
Safety Bumpers - 2-dimensional corner piece | |
3.3 ft. | |
Je 1 | |
Polyurethan |
Warnt vor potenziellen Gefahren oder trägt zur Vermeidung von Verletzungen bei | |
1 m | |
Schwarz | |
Sicherheitsstoßfänger |