Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP5 GC Kapillarsäulen
Für zahlreiche Anwendungen. Trajan Scientific and Medical BP5 GC-Kapillarsäulen sind Allzweck-Phasensäulen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 054203
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15218663
  • 625.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Universalsäule
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolare Hochtemperatur
  • Ideal für Aromate, Pestizide, Herbizide, Drogen und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Spezifikation
0.25 mm
Suchtstoffanalyse, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Kohlenwasserstoffe, GC/MS-Anwendungen
1 μm
5 % Phenyl, 95 % Dimethylpolysiloxan
BP5 GC-Kapillarsäulen
-60° C bis +320/340°°C
30 m
Gehäuse BP5
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ BP5 GC Kapillarsäulen > Länge: 30 m; Durchm.: 0.25 mm; Dicke: 1 μm