Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 ul
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 μl, ermöglichen das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten ohne Berührung der Wände. Graduierungen bei 2 μl und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
35.45 € - 59.55 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0.5 bis 20 μl |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15164887
|
BRAND™
732004 |
Lose, 1 Beutel à 1.000 Stück |
49.90 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15114897
|
BRAND™
732024 |
1 Beutel mit 1000 Stück |
35.45 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15104907
![]() |
BRAND™
732104 |
10 TipRacks, je 96. (Nachfülleinheiten für TipBox-Gestelle.) |
59.55 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15184907
![]() |
BRAND™
732204 |
TipBox, 5 Boxen, je 96 |
52.25 €
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15174927
![]() |
BRAND™
732304 |
TipBox, 5 Boxen, je 96 | N/A | N/A | N/A | |||||
15194917
![]() |
BRAND™
732244 |
TipStack, 2 x 5 refills, 96 each | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Das nicht-sterile, hochreine Polypropylen ist frei von Oleamid und DiHEMDA.
- Graduierungen bei2 und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
- Die schlanke Bauweise ermöglicht das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, ohne die Wände zu berühren.
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
- Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellstapel-Formaten.
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens.
- Die so erzeugte homogene, fehlerfreie Oberfläche hat nur eine geringe Oberflächenspannung.
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien.
- Für biologische Proben, die Reinigungsmittel wie Triton™ X-100, SDS, Tween usw. enthalten
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen.
Spezifikation
0.5 bis 20 μl | |
Farblos | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Ja |