Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit Standardprofil und ohne Stehrand
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
Marke:  BRAND™ 781369
206.03 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15311581
  • 241.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
  • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
  • Standardplatten und Platten mit niedrigem Profil von BRAND sind mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken kompatibel, einschließlich Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT und 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 und Eppendorf™ Mastercycler™ Systemen.
  • Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und verfügen über glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Autoklavierbar
Kunststoff
Ja
50
Ja
8 x 12
Weiß
96
qPCR
Standard
Videos
  • Brand - Selecting a PCR plate
    Brand - Selecting a PCR plate
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand - Selecting a PCR plate
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Technical Notes
    Name des Produkts
    BRAND™ PCR-Platten mit Standardprofil und ohne Stehrand > Weiß; Volumen: 0.2 ml