Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP5 GC Kapillarsäulen
Artikelnummer. p-7114312
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15288653
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 054195
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für zahlreiche Anwendungen. Trajan Scientific and Medical BP5 GC-Kapillarsäulen sind Allzweck-Phasensäulen.
  • Ausgezeichnete Universalsäule
  • Geringes Säulenbluten
  • Unpolare Hochtemperatur
  • Ideal für Aromate, Pestizide, Herbizide, Drogen und Kohlenwasserstoffe
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0.53 mm
Typ BP5 GC-Kapillarsäulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Kohlenwasserstoffen, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogen, Kohlenwasserstoffe, GC/MS-Anwendungen
Temperaturbereich -60° C bis +320/340°°C
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Material 5 % Phenyl, 95 % Dimethylpolysiloxan
Verpackungsmaterial Gehäuse BP5