Learn More
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile Reinraummarker
Verarbeitet, um die Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A zu gewährleisten. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Reinraum-Markerstifte sind einzeln verpackt und mit schwarzer, blauer oder roter Tinte erhältlich. Doppelbeutelvarianten sind verfügbar.
Marke: Nitritex™ S-BPFP-BK1
25.10 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Super-Permanent-Tinte in schwarz, blau oder rot
- Lichtecht und wasserfest
- Schnelltrocknend
- Nicht toxisch
- Alkoholbeständige Kennzeichnung
- Autoseal-Tinte verhindert das Austrocknen
- Trocken und kühl und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
Spezifikation
Schwarz | |
Doppelt verpackt | |
5,5 in. | |
140 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
2Minuten
21Sekunden
51Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %