Learn More
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile Reinraummarker
Verarbeitet, um die Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A zu gewährleisten. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Reinraum-Markerstifte sind einzeln verpackt und mit schwarzer, blauer oder roter Tinte erhältlich. Doppelbeutelvarianten sind verfügbar.
Marke: Nitritex™ S-BPTB-RD1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Super-Permanent-Tinte in schwarz, blau oder rot
- Lichtecht und wasserfest
- Schnelltrocknend
- Nicht toxisch
- Alkoholbeständige Kennzeichnung
- Autoseal-Tinte verhindert das Austrocknen
- Trocken und kühl und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
- Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
- Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4
Spezifikation
Rot | |
Im Beutel | |
5,5 in. | |
140 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile Reinraummarker > Rot; im Beutel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur