Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Platzsparende Vakuumexsikkatoren
Entgasen Sie Flüssigkeiten schnell und unkompliziert im Labor oder Reinraum mit diesen kleinen Vakuum-Exsikkatoren aus Kunststoff
Marke: Bel Art™ F42012-0000
Beinhaltet:
Obere und untere Abschnitte, O-Ring aus Neopren, Absperrhahn, Probenplatte aus Polypropylen
Beschreibung
Mit diesen kleinen Vakuum-Exsikkatoren aus Kunststoff können Sie Flüssigkeiten schnell und einfach im Labor oder im Klassenzimmer entgasen
- Starke, bruchfeste Geräte sorgen für trockene Lagerung für empfindliche Produkte
- Leichter und preiswerter als Glasmodelle vergleichbarer Größe; platzen im Gegensatz zu Glas nicht ab
- Halten bei Raumtemperatur ein vollständiges Vakuum (29,9 in. Hg) über 24 Stunden
- Ein abgeschrägter Absperrhahn aus Polypropylen mit PTFE-Stopfen für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 in. bis 3/8 in. ermöglicht die kontrollierte Luftzufuhr und verhindert unnötige Verwirbelungen
- Ein Neopren-O-Ring gewährleistet eine dichte Versiegelung bis herunter zu 0°C ohne die Notwendigkeit von Schmierfett (Ring wird durch Schmierfett nicht beschädigt)
- Flache Wölbung durchsichtige Oberseite aus Polycarbonat mit großem gerippten Knopf maximiert die freie Innenhöhe und liefert im Durchschnitt ein um 13 % größeres Innenvolumen im Vergleich zu standardmäßigen hemisphärischen Wölbungen
- Alle Modelle enthalten eine perforierte Platte mit einer Dicke von 1/8 in. (0,32 cm); Einweg- oder wiederverwendbares Trockenmittel kann auf oder unter diese Platte gestellt werden
- Modelle mit durchsichtigen Böden aus Polypropylen bieten bessere Sichtbarkeit aus mehr Winkeln
- Modelle mit Böden aus weißem Polypropylen können glühende Schmelztiegel auf Minerit HD Exsikkatorplatten aus Keramik mit hoher Wärmekapazität (separat erhältlich, F42038-Serie) unterstützen
- Modelle mit durchsichtigen Böden aus Polycarbonat bieten bessere Sichtbarkeit aus mehr Winkeln
Spezifikation
Klar | |
Vakuum-Exsikkator | |
20,6 cm | |
5,78 in. | |
5.5 in. | |
14 cm | |
17.1 cm |
Polycarbonat | |
Obere und untere Abschnitte, O-Ring aus Neopren, Absperrhahn, 0,32 cm dicke perforierte Probenplatte aus Polypropylen, konischer Absperrhahn aus Polypropylen mit PTFE-Stopfen und rotem Griff, flache gewölbte Oberseite aus transparentem Polycarbonat mit großem geripptem Knauf | |
8,11 in. | |
6.75 in. | |
17,1 cm | |
14,9 cm |