Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ CHAMBER,PC/ABS/TEFLON,VACUUM
Artikelnummer. 12796768 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
16 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy
Produktkod. 12796768
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420430000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Diese Vakuumkammer eignet sich ideal für die Vakuumtrocknung, Entgasung und Vorführungen und hält bei Raumtemperatur einem vollständigen Vakuum stand
  • Ein einteiliger O-Ring dichtet den transparenten oberen Teil aus Polycarbonat und die Bodenplatte aus weißem Polycarbonat ab
  • Der Absperrhahn aus Polypropylen mit Stopfen aus Teflon™ PTFE und konischem Schlauchanschlus eignet sich für Schläuche mit einem Innendurchmesser von ¼ Zoll (6 mm)
Specifikationer
Material Polycarbonat
Produkttyp Vakuumkammer und Platte
Enthält Ein einteiliger O-Ring dichtet den transparenten oberen Teil aus Polycarbonat und die Bodenplatte aus weißem Polycarbonat ab
Höhe (metrisch) 16 cm
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 22,8 cm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.