Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen
Geeignet für hohe Temperaturen zur Verringerung der Autoklavierzeit
71.31 € - 349.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. |
Farbe | Durchsichtig |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Polypropylen |
Beinhaltet: Beutelverschlüsse und Beutelhalter sind separat lieferbar.
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11774286
|
Bel-Art™
H13182-1010 |
10 x 10 in. |
92.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13293529
|
Bel-Art™
H13182-0815 |
38,1 x 20cm (15 x 8 in.) |
125.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15421690
|
Bel-Art™
H13182-1012 |
30,48 x 25,4cm (12 x 10 in.) |
71.31 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15520513
|
Bel-Art™
H13182-1015 |
38,1 x 25,4cm (15 x 10 in.) |
95.65 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10768895
|
Bel-Art™
H13185-2436 |
91 x 61 cm (36 x 24 Zoll) |
349.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10799465
|
Bel-Art™
H13185-2430 |
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll) |
267.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10490955
|
Bel-Art™
H13185-1224 |
61 x 30 cm (24 x 12 Zoll) |
134.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
13273529
|
Bel-Art™
H13182-0812 |
30 x 20 cm (12 x 8 Zoll) |
74.95 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12695457
|
Bel-Art™
H13182-0810 |
25,4 x 20cm (10 x 8 in.) |
76.60 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Hält hohen Temperaturen stand, um die Autoklavierzeit zu verkürzen
- Geeignet zur Entsorgung von Petrischalen, Membranfiltern, Multiwellplatten, Pipetten und mehr
- Aus beständigem, transparentem, 0.05 mm (2 mil) starkem Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 275 °F (135 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Autoclave Bags |
Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. | |
Single-use | |
2 mil |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen