Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen
Artikelnummer. 12695457 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 in.
25,4 x 20cm (10 x 8 in.)
30,48 x 25,4cm (12 x 10 in.)
30 x 20 cm (12 x 8 Zoll)
38,1 x 20cm (15 x 8 in.)
38,1 x 25,4cm (15 x 10 in.)
61 x 30 cm (24 x 12 Zoll)
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
91 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12695457
Marke: Bel-Art™ H131820810
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Beutelverschlüsse und Beutelhalter sind separat lieferbar.
Geeignet für hohe Temperaturen zur Verringerung der Autoklavierzeit
Hält hohen Temperaturen stand, um die Autoklavierzeit zu verkürzen
  • Geeignet zum Entsorgen von Petrischalen, Membranfiltern, MultiWell-Kulturplatten, Pipetten und mehr
  • Robustes, transparentes Polypropylen mit 0.05 mm (2 mil) Dicke
  • Dampfautoklavierbar bei 275 °F (135 °C)
Bestellinformation
HeightMetric
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Verschlusstyp Zip Tie
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abwerfen gebrauchter Petrischalen, Membranfilter, Mehrwellenzellen-Kulturplatten, Zellkulturflaschen, Kulturplatten
Material Polypropylen
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 0.05 mm
Menge 100/Packung
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Abmessungen (L x B) 25,4 x 20cm (10 x 8 in.)
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Breite (angloamerikanisch) 25 cm
Breite (metrisch) 200 mm
Höhe (metrisch) 254 mm
Produkttyp Autoclave Bags