Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen
Geeignet für hohe Temperaturen zur Verringerung der Autoklavierzeit
Marke: Bel-Art™ H13185-1224
118.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Beutelverschlüsse und Beutelhalter sind separat lieferbar.
Beschreibung
Hält hohen Temperaturen stand, um die Autoklavierzeit zu verkürzen
- Geeignet zur Entsorgung von Petrischalen, Membranfiltern, Multiwellplatten, Pipetten und mehr
- Aus beständigem, transparentem, 0.05 mm (2 mil) starkem Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 275 °F (135 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Zip Tie | |
Single-use | |
Non-sterile | |
2 mil | |
24 in. | |
12 in. | |
Autoclave Bags |
Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
0,050 mm | |
61 x 30 cm (24 x 12 Zoll) | |
61 cm | |
30 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30