Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen
Geeignet für hohe Temperaturen zur Verringerung der Autoklavierzeit
Marke:  Bel-Art™ H13182-1010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11774286
  • 92.95 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Beutelverschlüsse und Beutelhalter sind separat lieferbar.
Beschreibung
Beschreibung
Hält hohen Temperaturen stand, um die Autoklavierzeit zu verkürzen
  • Geeignet zur Entsorgung von Petrischalen, Membranfiltern, Multiwellplatten, Pipetten und mehr
  • Aus beständigem, transparentem, 0.05 mm (2 mil) starkem Polypropylen
  • Dampfautoklavierbar bei 275 °F (135 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Autoclave Bags
0.85 gal.
Keine
Single-use
Non-sterile
2 mil
10 in.
10 in.
Autoklavierbar
Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Durchsichtig
Polypropylen
0,050 mm
10 x 10 in.
25,4 cm
25,4 cm
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen > 10 x 10 Zoll (25 x 25cm)