Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen
Geeignet für hohe Temperaturen zur Verringerung der Autoklavierzeit
Marke:  Bel-Art™ H13182-1015
80.03 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15520513
  • 95.65 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Beutelverschlüsse und Beutelhalter sind separat lieferbar.
Beschreibung
Beschreibung
Hält hohen Temperaturen stand, um die Autoklavierzeit zu verkürzen
  • Geeignet zur Entsorgung von Petrischalen, Membranfiltern, Multiwellplatten, Pipetten und mehr
  • Aus beständigem, transparentem, 0.05 mm (2 mil) starkem Polypropylen
  • Dampfautoklavierbar bei 275 °F (135 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Autoclave Bags
1,5 gal.
Keine
Single-use
Non-sterile
2 mil
15 in.
10 in.
Autoklavierbar
Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Durchsichtig
Polypropylen
0,050 mm
38,1 x 25,4cm (15 x 10 in.)
38,1 cm
25,4 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen > 25 x 38cm (10 x 15 in.)