Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen
Geeignet für hohe Temperaturen zur Verringerung der Autoklavierzeit
Marke:  Bel-Art™ H13185-2436
292.57 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10768895
  • 349.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Beutelverschlüsse und Beutelhalter sind separat lieferbar.
Beschreibung
Beschreibung
Hält hohen Temperaturen stand, um die Autoklavierzeit zu verkürzen
  • Geeignet zur Entsorgung von Petrischalen, Membranfiltern, Multiwellplatten, Pipetten und mehr
  • Aus beständigem, transparentem, 0.05 mm (2 mil) starkem Polypropylen
  • Dampfautoklavierbar bei 275 °F (135 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Autoclave Bags
Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Durchsichtig
Polypropylen
0,050 mm
91 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
91 cm
61 cm
Autoklavierbar
Zip Tie
Single-use
Sterile
2 mil
36 in.
24 in.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Autoklavierbeutel für Hochtemperaturanwendungen > 61 x 91cm (24 x 36 in.)