Learn More
Chemsplash Beard Mask Non Woven Disposable Artikelnummer.: 30058416
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemsplash Beard Mask Non Woven Disposable
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058416
Green
Click to view available options
Farbe:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Artikelnummer. 30058416
Marke: Chemsplash 2505.600.999
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Disposable Beard Mask is made from a non-woven material that comes in a one size fits all.
Non-Woven Beard Mask
  • Material: Non-Woven
  • Features:
    • Elasticated
    • 100% Latex Free
    • 18 in.
    • PFAS Free
The Disposable Beard Mask is made from a non-woven material, designed as a one-size-fits-all solution. An elasticated strap ensures a secure fit to the face, making it suitable for use in BRC-approved work areas and the pharmaceutical industry.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelter Inhalt
Spezifikation
Typ General Purpose Beard Cover
Größe One Size
Material Polypropylene
Farbe Green
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chemsplash Beard Mask Non Woven Disposable >