Learn More
BD DRAQ5™
Zum Färben von Nukleinsäuren in lebenden oder fixierten Zellen. BD Pharmingen™ DRAQ5™ wird auch für die Zellzyklus-Analyse durch DNA-Gehalt, nukleare Visualisierung oder Diskriminierung von Nukleinzellen aus Rückständen oder entkernten Zellen verwendet.
Marke: BD 564902
569.24 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sehr rot fluoreszierender DNA-Farbstoff
- Zelldurchlässig
- Zum Färben von Nukleinsäuren in lebenden oder fixierten Zellen Hat ein Anregungswellenlängenmaximum von /nm.
- Hat eine Wellenlängen-Maxima zur Anregung von 598/646 nm
Spezifikation
Fernrot | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern | |
DNA-Farbstoff | |
200 μl |
5 mM | |
Bioimaging, Immunfluoreszenz, Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie) | |
598/646 nm | |
Getestet in der Entwicklung: Human, Maus; gemeldete Reaktivität: Ratte |