missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD DRAQ5™

Zum Färben von Nukleinsäuren in lebenden oder fixierten Zellen. BD Pharmingen™ DRAQ5™ wird auch für die Zellzyklus-Analyse durch DNA-Gehalt, nukleare Visualisierung oder Diskriminierung von Nukleinzellen aus Rückständen oder entkernten Zellen verwendet.

472.00 € - 570.00 €

Spezifikation

Farbe Fernrot
Konzentration 5 mM
Inhalt und Lagerung Unverdünnt bei 4 °C lagern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioimaging, Immunfluoreszenz, Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie)
Farbstofftyp DNA-Farbstoff
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15803959
Unterlagen ansehen
BD
564903
50 μl
472.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15893949
Unterlagen ansehen
BD
564902
200 μl
570.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Sehr rot fluoreszierender DNA-Farbstoff
  • Zelldurchlässig
  • Zum Färben von Nukleinsäuren in lebenden oder fixierten Zellen
  • Hat ein Anregungswellenlängenmaximum von /nm.
  • Hat eine Wellenlängen-Maxima zur Anregung von 598/646 nm
Spezifikation

Spezifikation

Fernrot
Unverdünnt bei 4 °C lagern
DNA-Farbstoff
Getestet in der Entwicklung: Human, Maus; gemeldete Reaktivität: Ratte
5 mM
Bioimaging, Immunfluoreszenz, Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie)
598/646 nm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BD DRAQ5™

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt