Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro Wasseraufbereitungssystem
Alles in einem! Das Smart2Pure™ Pro System ist ein kompaktes System, das Leitungswasser in ASTM Typ 1-Wasser umwandelt. Durch die Wahl zwischen einem 30 l- oder 60 l-Reservoir bietet das Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH eine anpassbare Speicherkapazität. Zudem kann es sowohl ASTM Typ 1- als auch Typ II-Wasser aufbereiten.
Marke: Thermo Scientific™ 50157873
6934.50 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Alles in einem! Das Smart2Pure™ Pro System ist ein kompaktes System, das Leitungswasser in ASTM Typ 1-Wasser umwandelt. Durch die Wahl zwischen einem 30 l- oder 60 l-Reservoir bietet das Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH eine anpassbare Speicherkapazität. Zudem kann es sowohl ASTM Typ 1- als auch Typ II-Wasser aufbereiten.
Auf Dauer wirtschaftlich:
- Die Wasseraufbereitung erfolgt durch austauschbare Kartuschen mit Aquastop Schnellkupplung für einen schnellen Wechsel.
- Modul 1 Umkehrosmose-Kartusche zur Entfernung von bis zu 99 % der Verunreinigungen im Leitungswasser
- Modul 2 umfasst eine Reinstwasserkartusche mit einem hochwertigen, ultrareinen Harz für eine konsistente Reinheit und eine lange Lebensdauer der Kartusche.
Anwenderfreundlich:
- Einfache Wasserentnahme mit variabler Abgabegeschwindigkeit gewährleistet einen kontrollierten Fluss.
- Neigbares Display für optimale Ablesbarkeit.
- Vereinfachte Benutzeroberfläche
Aufstelloptionen:
- Auf dem Labortisch
- An der Wand befestigt
Neue Merkmale:
- Der automatische Standby-Modus führt zur Erhaltung der Reinheit das Wasser durch das System zurück, wenn das System nicht verwendet wird
- Der Leckdetektor schaltet die Wasserversorgung und das System ab, wenn ein Leck festgestellt wird
- Warnmeldungen auf dem Display zeigen an, wann Verbrauchsmaterialien auszutauschen sind
- Qualitätskontrolle des Umkehrosmosewassers
- Inline-Ultrafilter mit großer Oberfläche zum Entfernen von Endotoxinen und Nukleasen.
- Die Systemparameter sind per Code geschützt, um versehentliche Änderungen von Sollwerten zu verhindern
Smart2Pure Pro verfügt über Reservoir-Optionen von 30 oder 60 l:
- Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung per Hand.
- Ein steriler Belüftungsfilter/Tanküberlaufauslass schützt vor Kontamination durch Mikroorganismen.
- Optionaler CO2 Absorber verhindert den Anstieg des TOC-Werts durch aufgenommenes CO2.
- Der Polyethylen-Tank ist lichtundurchlässig.
- Die Umwälzpumpe schützt bei Stillstand das Reinwasser vor Bakterienbefall und sorgt für niedrige Leitfähigkeitswerte.
- Optionale platzsparende Wandmontage
- Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung sowie eine effiziente Reinigung und Desinfektion.
Optionaler Hand-Dispenser:
- Höhere Flexibilität durch einen zusätzlichen Hand-Dispenser mit 3 m-Zuleitung (Artikelnr. 50138221)
Garantie: 1 Jahr auf alle Ersatzteile und Arbeitszeit
Spezifikation
0.99 | |
<0,01 KBE/ml | |
No | |
Bis zu 1 l/min | |
Nein | |
Wasseraufbereitungssystem | |
Das Komplettsystem umfasst das Barnstead Vorbehandlungssystem mit Kartuschen, RO/Vorbehandlungskartusche, einer Reinstwasserkartusche, sterilem 0.1 μm-Filter, UV-Lampe, UF-Filter, 30 l-Tank, CO2-Belüftungsfilter, sterilem Überlauf und Wandhalterung für das System | |
1 bis 6 bar | |
16 l/h bei 10 °C | |
12 l/h | |
545 mm | |
22 kg | |
100/240 V |
Typ 1: 0.055 μS/cm und Typ II: 0.067 bis 0.1 μS/cm | |
3/4 in. NPT und 1/2 in. NPT | |
Konus | |
Typ 1 und 2 | |
1 bis 5 ppb | |
1 bis 6 bar | |
Smart2Pure Pro 16 UV/UF mit 30 L-Tank - Komplettsystem | |
< 1 | |
0,12 kW | |
305 mm | |
300 mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31