Learn More
Thermo Scientific™ Vorbehandlungskartuschen und -filter
Entscheiden Sie sich für eine dieser Thermo Scientific™ Vorbehandlungskartuschen und -filter, wenn die Qualität Ihres Speisewassers am Aufstellort nicht den Anforderungen des Wasseraufbereitungssystems entspricht.
Marke: Thermo Scientific™ 09.4000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.71600kg
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Vorbehandlungskassetten und -filter, wenn die Qualität Ihres Speisewassers nicht den Anforderungen Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystems entspricht.
Setzen Sie die Vorbehandlung ein, wenn die Qualität Ihres Speisewassers nicht den Anforderungen Ihres Systems entspricht.Spezifikation
Doppelvorbehandlungskartuschen (mit 5 µm-Filter mit Aktivkohlekartusche und Härtestabilisierkartusche) | |
LabTower TII, Pacific RO, Pacific TII | |
Vorbehandlungskassette |